Merck
1.46481
Millipore
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung mit TLH
ready-to-use, bottle volume 1000 mL , filling volume
Synonym(e):
Gepuffertes Kochsalzlösung-Pepton-Wasser mit Enthemmer, gepufferte Natriumchlorid-Pepton-Lösung mit 0,3 % Lecithin, 3 % Tween® und 0,1 % Histidin
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
Agentur
EP 2.6.13
Qualitätsniveau
Beschreibung
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
Sterilität
sterile; autoclaved
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Verpackung
bottle of
pkg of (1 L in 1 L bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
Methode(n)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Flaschenkapazität
1000 mL
Flaschenvolumen
1000 mL , filling volume
pH-Wert
7.0
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Komponenten
lecithin
histidine
tween
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
nonselective for
Allgemeine Beschreibung
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung weist einen geringen Gehalt von Pepton zusammen mit Phosphatpuffer und Natriumchlorid auf, um die Lebensfähigkeit der vorhandenen Mikroorganismen zu erhalten, ohne ihr Wachstum zu fördern. Die neutralisierenden Additive Lecithin, Polysorbat (Tween®) 80 und Histidin kehren die wachstumshemmende Wirkung der meisten Desinfektionsmittel und Antiseptika um. Histidin hat eine neutralisierende Wirkung gegenüber Formaldehyd und Formaldehyd freisetzenden Mitteln. Lecithin in Kombination mit Tween® 80 ist wirksam gegen quaternäre Ammoniakverbindungen, amphotere Tenside, Benzamidine, Chlorhexidine und Dequadin. Tween® 80 inaktiviert Benzylalkohol, Carbanilide, Dichlorbenzylalkohole, Benzoesäure, p-Hydroxybenzoesäure und ihre Ester, Phenole, Phenylethylalkohole und Solbrole (PHB-Ester).
Anwendung
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung wurde für die mikrobiologische Untersuchung von nicht sterilen pharmazeutischen Produkten in Gegenwart von Desinfektionsmittelrückständen konzipiert.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten die höchste Qualitätsstufe und höchstes Vertrauen in die Tests. Sie wurden formuliert und geprüft, um die Arzneibuchanforderungen zu erfüllen. Sterilitätsprüfungsmedien und Spüllösungen werden in einem ISO 9001 umgebungskontrollierten Produktionszentrum hergestellt. Jede Charge wieder einem strengen Qualitätssicherungs(QC)-Verfahren unterzogen, einschließlich pH-Wert, Sterilität und Wachstumsförderungstests. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet höchste Klarheit für unsere Medien und Spülflüssigkeiten, und verbessert dadurch die Genauigkeit und verringert das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant.
Rechtliche Hinweise
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1