1.46398
Spüllösung A
ready-to-use, bottle volume 1000 mL , filling volume
Synonym(e):
Fluid A, 1L | Sterility testing, Rinse Fluid, Washing Fluid
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; autoclaved
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Verpackung
bottle of
single packed of (1 L in 1 L bottle with yellow screw cap and septum (6 bottles per box))
Flaschenkapazität
1000 mL
Flaschenvolumen
1000 mL , filling volume
pH-Wert
7.1
Anwendung(en)
cosmetics
pharmaceutical
sterility testing
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
nonselective for
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable