Wichtige Dokumente
1.46093
Millipore
Schokoladenagar +LTH - SDV
90 mm ready-to-use plates for enumeration of total aerobic microbial count
Synonym(e):
Schokoladenblutagar, CHOC-Agar, CBA
About This Item
UNSPSC-Code:
41106217
NACRES:
NA.74
Materialien
polystyrene plate
Qualitätsniveau
Agentur
non-compendial
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Form
plate (ready-to-use)
Leistungsmerkmale
2D bar code
ready-to-use
Tiefe
90 mm
pH-Wert
7.3 ( in H2O)
Anwendung(en)
air monitoring
microbiology
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with Settle Plate
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
bacteria
fungi
Allgemeine Beschreibung
Kochblutagar + LTH – SDV ist ein gebrauchsfertiges universelles, bluthaltiges Kulturmedium zur Anreicherung und Isolierung von anspruchsvollen Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen. Dieses Medium eignet sich zum Nachweis von aeroben sowie anaeroben Mikroorganismen. Es ist charakterisiert durch eine reichhaltige Nährstoffbasis. Dextrose ist eine Quelle für Kohlenstoff und Energie. Zusätzlich werden die Wachstumsfaktoren Hämin und NAD beim Erwärmen aus den Erythrozyten des Schafsbluts freigesetzt. Diese Komponenten bieten gute Wachstumsbedingungen für anspruchsvolle aerobe und anaerobe Mikroorganismen. Das Medium wird außerdem mit Neutralisationsmitteln wie Lecithin, Polysorbat (Tween®) 80 und Histidin angereichert, um Desinfektionsmitteln wirksam zu inaktivieren.
Anwendung
Kochblutagar + LTH in 90-mm-Sedimentationsplatten wurde für die Auszählung der Gesamtzahl aerober Mikroorganismen in der Luft durch aktives oder passives Luftmonitoring sowie für Fingerabdrücke des Personals in Isolatoren und Reinräumen entwickelt.
Rechtliche Hinweise
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2