Merck
1.44244
Millipore
Hycon®-Agarstreifen SDX-y
Sabouraud Dextrose Agar, Irradiable antibiotics, for yeasts, for molds, γ-irradiated, double packed of 40 strips, suitable for air monitoring
Synonym(e):
Luftkeimindikatoren, SDX, SDA, Agar-Streifen
About This Item
UNSPSC-Code:
41113035
NACRES:
NA.74
Qualitätsniveau
Sterilität
γ-irradiated
Form
plate (ready-to-use)
Leistungsmerkmale
individually wrapped
Zusammensetzung
Irradiable antibiotics
Verpackung
double packed of 40 strips
Hersteller/Markenname
HYCON®
pH-Wert
6.9 ( in H2O)
Anwendung(en)
air monitoring
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with RCS® High Flow Touch
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
molds
yeasts
Allgemeine Beschreibung
Agarstäbchen SDX-y sind gebrauchsfertige Kulturmedien für die Beurteilung von in der Luft befindlichen Hefen und Schimmelpilzen mittels RCS® Luftkeimsammlern. Jedes Agarstäbchen wird einzeln in einen wiederverschließbaren Beutel luftdicht verpackt und mit visueller Kontrolle zu 100 % überprüft, um maximale Sicherheit in kritischen Umgebungen zu gewährleisten. Sabouraud-Dextrose-Agar wird in eine flexible Trägerfolie gefüllt. Sabouraud-Dextrose-Agar (SDX, SDA) ist ein Komplexmedium für die Kultivierung und Isolierung zahlreicher Hefen und Schimmelpilzen. Dextrose fördert das Wachstum von Pilzen. Das Medium wird durch eine Mischung von bestrahlbaren Antibiotika ergänzt, die sich hemmend auf Bakterienstämme auswirken.
Anwendung
Agarstäbchen dienen der Überwachung von Raumluft und Druckgasen in kontrollierten Bereichen mit RCS® Luftkeimsammlern. Diese Agarstäbchen werden gammabestrahlt und dreifach verpackt und sind für die spezifische Anwendung in Isolatoren und kritischen Umgebungen vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2