Wichtige Dokumente
1.44017
Millipore
Hycon®-Kontaktobjektträger SDX
Sabouraud Dextrose Agar, Polysorbate 80, Phosphatidycholine, for yeasts, for molds, sterile; aseptically filled, single packed of 20 units, suitable for surface monitoring
Synonym(e):
Hycon®-Kontaktobjektträger, SDX, SDA
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
NACRES:
NA.74
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; aseptically filled
Form
plate (ready-to-use)
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Zusammensetzung
Phosphatidycholine
Polysorbate 80
Verpackung
single packed of 20 units
Hersteller/Markenname
HYCON®
pH-Wert
6.9 ( in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>95 °C
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
surface monitoring
Kompatibilität
stand alone
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
molds
yeasts
Allgemeine Beschreibung
Oberflächenkeimindikatoren SDX wurden für die einfache und flexible mikrobiologische Überwachung flacher und gewölbter Oberflächen entwickelt. Jeder Oberflächenkeimindikator ist einzeln in die durchsichtige flexible Trägerfolie aus PET eingesiegelt und hat eine rechteckige Oberfläche von 25 cm2. Sabouraud-Dextrose-Agar (SDX; SDA) ist ein Komplexmedium für die Kultivierung und Isolierung zahlreicher Hefen und Schimmelpilze. Das Medium enthält Neutralisationsmittel wie Polysorbat 80 und Phosphatidylcholin, das zur Gruppe der Lecithine gehört. Die dem Medium ebenfalls zugesetzte Antibiotikamischung verhindert das Wachstum von Bakterienstämmen.
Anwendung
Oberflächenkeimindikatoren SDX eignen sich für die Bestimmung der Gesamtkeimzahl von Hefen und Schimmelpilzen auf trockenen, desinfizierten Oberflächen sowie bei Personal in kontrollierten Bereichen von Produktionslinien für Lebensmittel und Getränke sowie für nicht sterile und sterilisierte Pharmazeutika.
Rechtliche Hinweise
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2