1.32370
Anaerocult™ C mini
Incubation bags for creating a low-oxygen, high-CO2 atmosphere, suitable for microbiology
Synonym(e):
Microaerophilic growth, Microaerophilic incubation
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Leistungsmerkmale
Produces a low-oxygen and high-CO2 atmosphere.
Hersteller/Markenname
Anaerocult™
Verpackung
pkg of 25 Anaerocult™ C mini and 25 special incubation bags
Lagerbedingungen
(Store dry and tightly closed)
Farbe
white
Anwendung(en)
microbiology
Kompatibilität
ANAEROTEST™
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1