1.19681
Silicium(IV)-oxid
PharmPrep® P Si100, 10µm. CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Synonym(e):
Siliziumdioxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
spherical silica gel
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Parameter
≤25 bar max. pressure
Porengröße
10 nm mean pore size
pH-Wert
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C (lit.)
Schüttdichte
200‑800 kg/m3
Anwendung(en)
plasma purification
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Reinheit (Fe): ≤ 25 ppm
Reinheit (Na): ≤ 25 ppm
theoretische Bodenzahl (2-Nitrotoluol): ≥ 18000 1 / m
Druck: ≤ 25 bar
Porenvolumen: 0.8 - 0.9 ml/g
Spezifische Oberfläche (BET): 320 - 400 m²/g
Korngröße (d10): 5.0 - 8.0 µm
Korngröße (d50): 9.0 - 14.0 µm
Korngröße (d90): 13.0 - 21.0 µm
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable