1.18329
Calibration Standard Set
turbidity 0.02-1750 NTU
Empfohlene Produkte
product name
Kalibrierungsstandard-Set 3000 IR, turbidity 0.02-1750 NTU
Methode(n)
photometry: suitable
Trübung
0.02-1750 NTU
Kompatibilität
for use with Turbiquant™
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
0,02 - 10,0 - 100,0 - 1750 NTU Turbiquant™
Hinweis zur Analyse
Gemessener Wert
- Standard 1
0,02 FNU ±0,02 FNU - Standard 210,0 FNU ±1 % - Standard 3100 FNU ±1 % - Standard 41750 FNU ±2 %
- Standard 1
0,02 FNU ±0,02 FNU - Standard 210,0 FNU ±1 % - Standard 3100 FNU ±1 % - Standard 41750 FNU ±2 %
Rechtliche Hinweise
TURBIQUANT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg