1.18312
Tetra-n-butylammoniumhydrogensulfat
for ion pair chromatography LiChropur™
Synonym(e):
Tetra-n-butylammoniumhydrogensulfat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (acidimetric)
Methode(n)
ion pair chromatography: suitable
Verlust
≤2 loss on drying, 120°C, vacuum
Durchlässigkeit
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH-Wert
≤2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
168-174 °C
Schüttdichte
650 kg/m3
Eignung
passes test for identity (IR)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+](CCCC)(CCCC)(CCCC)CCCC.[H+]
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Ioneninteraktions-Reagenz (IIR) in einer RP-HPLC-Methode zur Bestimmung von Essigsäure (AA) und Trifluoressigsäure (TFA) in synthetischen Peptiden.
- Ionenpaar-Reagenz in der IPE-Methode (Ionenpaar-Extraktion).
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
348.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
175.6 °C - closed cup