Merck
1.18309
Supelco
Natriumdodecylsulfat
for ion pair chromatography LiChropur
Synonym(e):
Dodecylhydrogensulfat-Natriumsalz, Natriumdodecylsulfat, Schwefelsäuredodecylester-Natriumsalz, Natriumlaurylsulfat, SDS
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H25NaO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
205-788-1
NACRES:
NB.21
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (acidimetric)
Wirksamkeit
1427 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Methode(n)
ion pair chromatography: suitable
Verunreinigungen
≤2% water (Karl Fischer)
Durchlässigkeit
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH-Wert
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
204-207 °C
Übergangstemp.
flash point >150 °C
Löslichkeit
>130 g/L
Dichte
1.1 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
490‑560 kg/m3
Eignung
passes test for identity (IR)
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChIKey
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Natriumdodecylsulfat (SDS) wird häufig alsIonenpaarreagenz in der Ionenpaar-Chromatografie verwendet.
Anwendung
Natriumdodecylsulfat kann als Ionenpaarreagenzund Dispergiermittel bei der ionenpaarbasierten tensidgestütztendispersiven Flüssig–Flüssig-Mikroextraktion (IP-SA-DLLME) in derChrom-Speziationsanalyse verwendet werden.
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
338.0 °F
Flammpunkt (°C)
170 °C