Merck
1.15973
Sigma-Aldrich
Weigerts Eisenhämatoxylin-Kit
for nuclear staining in histology
About This Item
UNSPSC-Code:
41116124
NACRES:
NA.41
Qualitätsniveau
IVD
for in vitro diagnostic use
Anwendung(en)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Weigerts Eisenhämatoxylin-Kit für die Kernfärbung in der Histologie ist ein gebrauchsfertiges Färbungskit für die humanmedizinische Zelldiagnostik und dient dem Zweck der histologischen Untersuchung von Probenmaterial menschlichen Ursprungs, zum Beispiel histologische Schnitte von beispielsweise Leber, Niere, Darm, Plazenta und Ähnlichem. Aluminiumhämatoxyline (z. B. Kernechtrot-Aluminiumsulfat) werden durch saure Färbungslösungen aus den Gewebeschnitten ausgewaschen. Eisenhämatoxylinlösungen (z. B. Weigerts Eisenhämatoxylin) sind dagegen säureresistent und werden bevorzugt für die Färbung von Zellkernen in histologischen Gewebeschnitten eingesetzt, bei denen die Gegenfärbung mit sauren Färbungslösungen erfolgt. Beispiele dafür sind die Veranschaulichung von elastischen Fasern gemäß der Van-Gieson-Färbung (z. B. Elastica van Gieson (Produktnummer 1.15974)) und die verschiedenen Trichrom-Färbungsverfahren für Bindegewebe (z. B. gemäß Masson-Goldner (Produktnummer 1.00485)). Häufig eingesetzte Hämalaun-Lösungen wie Mayers Hämalaun, Delafield, Gill und Harris haben die Tendenz dazu, nur bei Verwendung mit sauren Gegenfärbungen auch eine schwache Kernfärbung zu erzeugen. Das Kit enthält zwei Lösungen: eine alkoholische Hämatoxylinlösung und eine Salzsäure-Eisen(III)nitrat-Lösung, die gebrauchsfertig sind und auf 3–5 μm Paraffinschnitte aufgetragen werden sollen.
Die Packung reicht für 400 bis 500 Anwendungen. Weigerts′ Eisenhämatoxylin-Kit ist ein IVD- & CE-Produkt und kann in klinischen Laboren für die Diagnostik eingesetzt werden. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chi-Feng Weng et al.
Frontiers in physiology, 10, 1445-1445 (2020-01-11)
Adipose-derived stem cells (ADSCs) have shown great promise for the treatment of myocardial infarction (MI), although their potential therapeutic mechanism remains poorly understood. Growing evidence has implicated microRNAs (miRNAs or miRs) in the biological processes whereby ADSCs could ameliorate cardiovascular