Merck
1.15942
Sigma-Aldrich
Malachitgrünoxalat (C.I. 42000)
for microscopy Certistain®
Synonym(e):
Malachitgrünoxalat (C.I. 42000)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C52H54N4O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
927.00
UNSPSC-Code:
41116130
EG-Index-Nummer:
219-441-7
Qualitätsniveau
Form
solid
Zusammensetzung
Dye, ≥90% spectrophotometric assay
pH-Wert
2.4 (24 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
159 °C
Löslichkeit
110 g/L
Schüttdichte
400‑500 kg/m3
εmax
1730-1960 at 616-620 nm in water at 0.003 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/2C23H25N2.3C2H2O4/c2*1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;3*3-1(4)2(5)6/h2*5-17H,1-4H3;3*(H,3,4)(H,5,6)/q2*+1;;;/p-2
InChIKey
CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Malachitgrünoxalat (C.I. 42000) für die Mikroskopie Certistain® ist ein Trockenfarbstoff, der zur Herstellung einer Färbungslösung zur Differenzialfärbung von Sporen in bakteriologischen Proben menschlichen Ursprungs eingesetzt wird.
Als Certistain® Farbstoff ist er nach den höchsten Standards und strikten Spezifikationen chemisch qualitätsgeprüft. Als CE-registriertes IVD-Produkt kann das Produkt problemlos in der Diagnostik und bei Laborakkreditierungen verwendet werden.
Hinweis zur Analyse
Farbstoffgehalt (spektrofotometrisch): ≥ 90 % (als C₄₆H₅₀N₄ *2 C₂HO₄ *C₂H₂O₄)
Identität
- Oxalat:
entspricht
- UV/VIS-Spektrum: entspricht
Absorptionsmaximum λ max. (Wasser): 616–620 nm
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (λmax; 0,003 g/L; Wasser): 1730 - 1960
DC-Test: entspricht
Trocknungsverlust (50 °C / < 1 hPa): ≤ 7%
Eignung für Mikroskopie: entspricht
Rechtliche Hinweise
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3