Wichtige Dokumente
1.15635
Supelco
Amberlyst® 15 Ion Exchange Resin
15-50 mesh
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Produktbezeichnung
Ion exchanger Amberlyst® 15, suitable for ion chromatography
Form
resin
Qualitätsniveau
Methode(n)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable (strongly acidic)
Matrix
PS-DVB
Aktive Matrixgruppe
SCX
Partikelgröße
355-1180 μm
Trenntechnik
mixed mode
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
(strongly acidic cation exchanger), H⁺ form
Hinweis zur Analyse
Beschreibung: beige bis grau-braune Kügelchen
Totale Kapazität: ≥ 1.7 mol/l
Korngröße (0.355 - 1.18 mm): ≥ 90 %
Rechtliche Hinweise
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3