1.15552
HPTLC plates, Silica gel 60 WR F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Empfohlene Produkte
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
200 μm
Platte L × B
20 cm × 10 cm
Partikelgröße
5-6 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
25 Glass plates 20 x 10 cm
Verlinkung
Replaces: 15552-6; 15552
Hinweis zur Analyse
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt. Messung): 480 - 540 m²/g
Porenvolumen (N₂-Isotherme): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 5 - 7 µm
Schichtdicke: 150 - 200 µm
Dickenschwankung: ≤ 35 µm
Porenvolumen (N₂-Isotherme): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 5 - 7 µm
Schichtdicke: 150 - 200 µm
Dickenschwankung: ≤ 35 µm