1.15036
HPTLC-Platten, Zellulose F
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Synonym(e):
HPTLC-Platten aus Zellulose F
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Empfohlene Produkte
Materialien
cellulose matrix
glass support
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 50 plates
Methode(n)
HPTLC: suitable
Schichtdicke
60-110 μm
Platte L × B
20 cm × 10 cm
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
50 Glasplatten 20 x 10 cm
Anwendung
HPDC-Cellulose-F-Platten aus Glas. HPDC-Cellulose-Platten mit einer Größe von 20 x 10 cm, 50 Stück.
Verlinkung
Ersetzt: 15036-6; 15036