Merck
1.14834
Supelco
Cadmium Test, photometric
photometric, 0.025-1.000 mg/L (Cd), Spectroquant®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Cadmium-Küvettentest, photometric, 0.025-1.000 mg/L (Cd), Spectroquant®
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 25 tests
25 tests
spezifische(r) Analyt(en)
cadmium
Messbereich
0.025-1.000 mg/L (Cd)
Methode(n)
photometry: suitable
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Nachweisverfahren
photometric (Cadion derivative)
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Verfahren: photometrisch 0,025–1,000 mg/l Cd Spectroquant®
Dieser Spectroquant® Cadmium-Küvettentest ermöglicht eine genaue Quantifizierung des Cadmiumgehalts in wässrigen Proben.
Angewandtes Verfahren: In alkalischer Lösung reagieren Cadmiumionen mit einem Cadion-Derivat (Cadion = Trivialname für 1-(4-Nitrophenyl)-3-(4-phenylazophenyl)-triazen)) und bilden einen roten Komplex. Dieser wird photometrisch bestimmt.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant® Küvetten- und Reagenzientests sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Rechtliche Hinweise
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3