Merck
1.14731
Supelco
Hydrogen Peroxide Test, photometric
photometric, 2.0-20.0 mg/L (H2O2), Spectroquant®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Wasserstoffperoxid-Küvettentest, photometric, 2.0-20.0 mg/L (H2O2), Spectroquant®
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 25 tests
spezifische(r) Analyt(en)
hydrogen peroxide
Messbereich
0.25-5.0 mg/L (H2O2)
2.0-20.0 mg/L (H2O2)
Methode(n)
photometry: suitable
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Nachweisverfahren
photometric (Titanyl sulfate)
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Verfahren: photometrisch 2,0–20,0 mg/l H₂O₂ Spectroquant®
Die Methode entspricht DIN 38409-15.
Dieser Spectroquant® Wasserstoffperoxid-Küvettentest ermöglicht eine genaue Quantifizierung der Wasserstoffperoxidkonzentration in Desinfektions- und Spüllösungen.
Angewandtes Verfahren: In einer mit Schwefelsäure angesäuerten Lösung reagieren Wasserstoffperoxid und Wasserstoffperoxid-haltige Verbindungen mit einem Titansäureester, um gelbe Peroxotitansäuren zu bilden, die photometrisch bestimmt werden.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant® Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Rechtliche Hinweise
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide