Wichtige Dokumente
1.13934
Supelco
Spectromelt® C 20
Grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy, for X-ray fluorescence analysis
Synonym(e):
Fusionsflussmittel-Zusatz C20
About This Item
UNSPSC-Code:
12352401
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Form
solid
Methode(n)
XRF: suitable
Kationenspuren
Al: ≤0.001%
Ba: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Co: ≤0.001%
Cr: ≤0.001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.001%
Mn: ≤0.001%
Mo: ≤0.001%
Ni: ≤ 0.001%
Pb: ≤ 0.001%
Si: ≤0.005%
Sr: ≤ 0.001%
Ti: ≤ 0.001%
V: ≤ 0.001%
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Mahl- und Tablettierhilfsmittel für die Röntgen-Fluoreszenz-Mikroskopie
Hinweis zur Analyse
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Al (Aluminium): ≤ 0,001
Ba (Barium): ≤ 0,001
Ca (Calcium): ≤ 0,001
Co (Cobalt): ≤ 0,001
Cr (Chrom): ≤ 0,001
Cu (Kupfer): ≤ 0,001
Fe (Eisen): ≤ 0,001
K (Kalium): ≤ 0,001
Mn (Mangan): ≤ 0,001
Mo (Molybdän): ≤ 0,001
Ni (Nickel): ≤ 0,0010
Pb (Blei)*: ≤ 0,001
Si (Silizium): ≤ 0,005
Sr (Strontium): ≤ 0,001
Ti (Titan): ≤ 0,001
V (Vanadium): ≤ 0,001
Rechtliche Hinweise
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2