Merck
1.13861
Sigma-Aldrich
Dihexyl sodium sulfosuccinate
for synthesis
Synonym(e):
Dihexyl sodium sulfosuccinate, 2-Sulfosuccinic acid di-N-hexyl ester sodium salt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H29NaO7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
221-109-1
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
1750 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
5-7 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
230 °C (decomposes)
Löslichkeit
364 g/L
Schüttdichte
180 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O=S(C(C(OCCCCCC)=O)CC(OCCCCCC)=O)(O[Na])=O
InChI
1S/C16H30O7S.Na/c1-3-5-7-9-11-22-15(17)13-14(24(19,20)21)16(18)23-12-10-8-6-4-2;/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
InChIKey
WVFDILODTFJAPA-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Zweiphasentitration, ber. auf wasserfreie Substanz): ≥ 98.5 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
pH-Wert (5 %; Wasser): 5 - 7
Wasser (nach Karl Fischer): 4 - 5
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3