Merck
1.12167
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) oxide
99+
Synonym(e):
Gadolinium(III) oxide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Gd2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
EG-Index-Nummer:
235-060-9
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
2330 °C
Dichte
7.4 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
no temp limit
InChI
1S/2Gd.3O/q2*+3;3*-2
InChIKey
CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch, ber. auf geglühte Substanz): ≥ 99.0 %
Identität (ICP-OES): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable