Merck
1.10988
Millipore
Pseudomonas agar P (base)
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
NACRES:
NA.74
Form
medium granules (dehydrated (DCM))
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Pseudomonas spp.
Allgemeine Beschreibung
for microbiology
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 7.0 - 7.4
Wachstum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): gut bis sehr gut
Wachstum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): gut bis sehr gut
Wachstum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 25668 (WDCM 00114)): gut bis sehr gut
Wachstum (Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 (WDCM 00115)): gut bis sehr gut
Wachstum (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): gut bis sehr gut
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gut bis sehr gut
Wachstum (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): gut bis sehr gut
Blaugrünes Pigment (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): (+)
Blaugrünes Pigment (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): +
Blaugrünes Pigment (Pseudomonas aeruginosa ATCC 25668 (WDCM 00114)): +
Blaugrünes Pigment (Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 (WDCM 00115)): -
Blaugrünes Pigment (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): -
Blaugrünes Pigment (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): -
Blaugrünes Pigment (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): -
Bebrütung: 24 - 48 Std.; 35 °C; aerob.
Fußnote
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1