1.10789
Titanium(III) chloride solution
15%, (in about 10% hydrochloric acid) for amino acid analysis Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Titanium trichloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Titanium(III) chloride solution about 15%, (in about 10% hydrochloric acid) for amino acid analysis Reag. Ph Eur
Agentur
reag. Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Form
liquid
pH-Wert
<1 (20 °C in H2O, undiluted)
Dichte
1.21 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Hinweis zur Analyse
- cerimetrisch TiCl₃:
14.5 - 15.5 %
- argentometrisch, HCl: 9.0 - 11.0 %
Dichte (d 20/20): etwa 1.19
Sulfat (SO₄): ≤ 0.005 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0.001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.005 %
Fe (Eisen): ≤ 0.005 %
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable