1.10023
Ascorbinsäure-Test
colorimetric, 50-2000 mg/L (ascorbic acid), for use with MQuant® StripScan App, MQuant®
Synonym(e):
Chemische Ascorbinsäure-Teststreifen
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
semi-quantitative
Qualitätsniveau
Produktlinie
MQuant®
spezifische(r) Analyt(en)
ascorbic acid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Messbereich
50-2000 mg/L (ascorbic acid)
Kompatibilität
for use with MQuant® StripScan App
Nachweisverfahren
colorimetric
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Methode: kolorimetrisch mit Teststreifen 50 - 100 - 200 - 300 - 500 – 700 – 1000 – 2000 mg/l (Ascorbinsäure), MQuant®
Die MQuant® Ascorbinsäure-Teststreifen eignen sich zur schnellen Messung des Gehalts von natürlicher Ascorbinsäure (Vitamin C) in Lebensmitteln wie Obst- und Gemüsesäften und Erfrischungsgetränken, aber auch zur Überprüfung, wie viel Ascorbinsäure bestimmten Lebensmitteln als Konservierungs- oder Antioxidationsmittel zugesetzt wurde. Ascorbinsäure reduziert gelbe Molybdatophosphorsäure zu Molybdänblau. Die Ascorbinsäurekonzentration wird durch Sichtvergleich der Reaktionszone des Teststreifens mit den Feldern einer Farbskala semiquantitativ gemessen. Für die quantitative Bestimmung von Ascorbinsäure beziehen Sie sich bitte auf unseren Reflectoquant®-Test.
Design für Nachhaltigkeitsvorteile:
Wir setzen uns für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein und suchen ständig nach Möglichkeiten, um die Produkte in unserem Portfolio zu verbessern. Kürzlich haben wir untersucht, wie wir die Umweltauswirkungen der Produktreihe der MQuant®-Teststreifen minimieren können, ohne die Produktleistung zu beeinträchtigen.
Dieses Produkt hat von folgenden Änderungen profitiert:
- Verringerung der Teststreifenbreite
- Recyceltes Aluminiumröhrchen
- Digitale Bedienanleitung
Erfahren Sie mehr über die Initiative: Kleine Veränderungen an Teststreifen mit großer Auswirkung auf die Umwelt.
Verlinkung
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Verwandter Inhalt
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.