Alle Fotos(1)
Key Documents
1.09930
Supelco
Kaliumpermanganat-Lösung
c(KMnO₄) = 0,002 mol/l (0.01 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®®
About This Item
UNSPSC-Code:
12352312
NACRES:
NA.21
product name
Kaliumpermanganat-Lösung, for 1000 ml, c(KMnO₄) = 0,002 mol/l (0.01 N) Titrisol®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titrisol®
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Redox Reactions
Konzentration
0.002 M
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
7.3 (20 °C in H2O)
Dichte
1.002 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Rechtliche Hinweise
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable