1.09925
Kaliumbromat-Lösung
c(KBrO₃) = 1/₆₀ mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Kaliumbromat-Lösung, for 1000 ml, c(KBrO₃) = 1/₆₀ mol/l (0.1 N) Titrisol®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titrisol®
Form
liquid
pH-Wert
5.6 (20 °C in H2O)
Dichte
1.04 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Ox. Liq. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable