Wichtige Dokumente
1.09491
Supelco
ICP multi-element standard solution XI
for sludge testing (7 elements in dilute nitric acid) Certipur®
Synonym(e):
Nota 1 A
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
reference material
Qualitätsniveau
Produktlinie
Certipur®
Methode(n)
ICP: suitable
Dichte
1.045 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
industrial qc
pharmaceutical
Format
multi-component solution
Lagertemp.
15-25°C
Anwendung
ICP multi-element standard solution XI can be used as a calibration standard in the analysis of heavy metals in sewage sludge samples by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES).
Hinweis zur Analyse
Cd (Cadmium): 10 mg/l
Cr (Chrom): 900 mg/l
Cu (Kupfer): 800 mg/l
Hg (Quecksilber): 8 mg/l
Ni (Nickel): 200 mg/l
Pb (Blei): 900 mg/l
Zn (Zink): 2500 mg/l
Sonstige Hinweise
For a complete product listing of our ICP and AAS range, including technical information and example certificates, please visit ICP & AAS standards website.
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Rechtliche Hinweise
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)