1.09207
SMAC agar base
for direct isolation and differentiation of enterohemorrhagic (EHEC) E.coli O157:H7-strains
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
medium granules (dehydrated (DCM))
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
6.9-7.3 (20 °C, 51.5 g/L in H2O)
Anwendung(en)
clinical
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Escherichia coli
Allgemeine Beschreibung
zur direkten Isolierung und Differenzierung enterohämorrhagischer (EHEC) E.Coli O157:H7 Stämme
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit) | klar |
Aussehen (Farbe) | rot |
pH-Wert (25 °C) | 6.9 - 7.3 |
Typische Zusammensetzung (g/Liter): Pepton 20,0; Natriumchlorid 5,0; Gallesalze Nr. 3 1,5; Sorbit 10,0; Neutralrot 0,03; Kristallviolett 0,001; Agar-Agar 15,0. | |
Wachstumsprüfung gemäß ISO 11133. Basis wurde geprüft mit Supplement Art. 1.09202. | |
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 35150 (O157)) | 10 - 100 |
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli O157:H7 ATCC 43894) | 10 - 100 |
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli O157:H7 ATCC 43895) | 10 - 100 |
Inokulum (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)) | 10⁴ |
Inokulum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | 10⁴ |
Inokulum (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)) | 10⁴ |
Inokulum (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)) | 10⁴ |
Koloniezahl (Escherichia coli ATCC 35150 (O157)) | |
Koloniezahl (Escherichia coli O157:H7 ATCC 43894) | |
Koloniezahl (Escherichia coli O157:H7 ATCC 43895) | |
Wiederfindung auf Testmedium (Escherichia coli ATCC 35150 (O157)) | ≥ 50 % |
Wiederfindung auf Testmedium (Escherichia coli O157:H7 ATCC 43894) | ≥ 50 % |
Wiederfindung auf Testmedium (Escherichia coli O157:H7 ATCC 43895) | ≥ 50 % |
Wachstum (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)) | teilweise Hemmung |
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | teilweise Hemmung |
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)) | kein Wachstum |
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)) | kein Wachstum |
Kolonienfarbe (Escherichia coli ATCC 35150 (O157)) | farblos |
Kolonienfarbe (Escherichia coli O157:H7 ATCC 43894) | farblos |
Kolonienfarbe (Escherichia coli O157:H7 ATCC 43895) | farblos |
Kolonienfarbe (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)) | rosa |
Kolonienfarbe (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | rosa |
Bebrütung: 24 Std.; 37 °C; aerob. Referenz: CASO-Agar. Prüfung der gehemmten Keime im Drei- Ösen-Ausstrich. |
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3