Wichtige Dokumente
1.09198
Supelco
Alkaliblaulösung
pH indicator solution
Synonym(e):
Alkaliblau-Indikatorlösung
About This Item
UNSPSC-Code:
12171503
NACRES:
NB.21
product name
Alkaliblaulösung, indicator
Qualitätsniveau
Form
liquid
kinematic viscosity
0.68 cSt(40 °C)
bp
80 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 4 °C
Dichte
0.84 g/cm3 at 20 °C
λmax
603-607 nm (1 : 10 diluted)
Lagertemp.
15-25°C
Hinweis zur Analyse
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,836 - 0,838
Absorptionsmaximum λmax. (1: 10 verdünnt): 603 - 607 nm
Extinktion A (λmax; 1 : 10 verdünnt; 1 cm): ≥ 1,00
Eignung als Indikator (gemäß DIN 51558): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F
Flammpunkt (°C)
4 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)