1.09176
pH-indicator solution pH 9.0 - 13.0
Universal Indicator with colour card pH 9.0 - 10.0 - 11.0 - 12.0 - 13.0
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
pH-indicator solution pH 9.0 - 13.0, with colour card pH 9.0 - 10.0 - 11.0 - 12.0 - 13.0
Qualitätsniveau
Form
liquid
pH-Wert
10 (20 °C in H2O, undiluted)
Übergangstemp.
flash point 22 °C
Dichte
0.89 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
71.6 °F
Flammpunkt (°C)
22 °C