Merck
1.08689
Millipore
D(+)-Xylose
for biochemistry
Synonym(e):
D(+)-Xylose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
EG-Index-Nummer:
200-400-7
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
pH-Wert
6.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
146-152 °C
Löslichkeit
550 g/L
Dichte
1.53 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
450 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2
InChIKey
SRBFZHDQGSBBOR-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Reinheit (HPLC): ≥ 98.0 % (a/a)
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Spez. Drehung (α 20/D; 10 % Wasser + 0,2ml Ammoniak): +18.5 - +20.0 °
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.001 %
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 0,5 %(m)
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1