1.08181
Thiamine chloride hydrochloride
for biochemistry
Synonym(e):
Thiamine chloride hydrochloride, Aneurin hydrochloride, Vitamin B1
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
3710 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
2.7-3.3 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
248 °C (decomposition)
Schüttdichte
500 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[s]1c[n+](c(c1CCO)C)Cc2c(nc(nc2)C)N.[Cl-].[Cl-].[H+]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
InChIKey
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Perchlorsäuretitration, ber. auf wasserfreie Substanz): ≥ 99.0 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0.01 %
Nitrat (NO₃): ≤ 0.005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.001 %
Wasser: ≤ 5.0 %
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable