1.08163
UV-VIS Standard 3: Natriumiodid-Lösung
according to Ph. Eur. stray light testing, Certipur®
Synonym(e):
UV-VIS-Standard 3 – Natriumiodid 10 g/l H2O-Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
according to Ph. Eur. stray light testing
Produktlinie
Certipur®
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Anwendung(en)
environmental
industrial qc
Format
mixture
Lagertemp.
15-25°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Lösung mit 10 g/l Natriumiodid in H2O
- Praktisch verpackt in 10-ml-Glasampullen. Jede Packung enthält 3 Einwegampullen
- Stabile Lösungen in Glasampullen
- Akkreditierung nach ISO 17025
- Rückführbarkeit auf Standardreferenzmaterial von NIST (National Institute of Standards and Technology, USA) und PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Deutschland)
- Inklusive Analysenzertifikat (CoA)
- Zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable