1.08123
Tetramethylammonium hydroxide solution
10%, for polarography and for examination of steroids Reag. Ph Eur
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Tetramethylammoniumhydroxid-Lösung 10 %, for polarography and for examination of steroids Reag. Ph Eur
Agentur
reag. Ph. Eur.
Qualitätsniveau
pH-Wert
13 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
Dichte
1.00 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Hinweis zur Analyse
Chlorid (Cl): ≤ 0,004 %
Ammoniak und andere Amine: ≤ 0,2 %
Ag (Silber): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Pb (Blei): ≤ 0,001 %
Abdampfrückstand: entspricht
Asche: ≤ 0,05 %
Eignung für Polarographie: entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Zielorgane
Central nervous system, Liver,thymus
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash