1.07836
Antimony(III) oxide
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Antimony(III) oxide, di-Antimony trioxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
13.3 hPa ( 660 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.0% (bromometric)
Form
solid
Wirksamkeit
>34600 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.01% Substances insoluble in hydrochloric acid
≤0.05% Substances soluble in water
bp
1550 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
656 °C (sublimed)
Löslichkeit
2.70 mg/L
Dichte
5.4 g/cm3
Schüttdichte
800‑1300 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Kationenspuren
As: ≤0.03%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.002%
Na: ≤0.002%
Pb: ≤0.025%
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/3O.2Sb/q3*-2;2*+3
InChIKey
GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
In Salzsäure unlösliche Anteile: ≤ 0.01 %
In Wasser lösliche Anteile: ≤ 0.05 %
Chlorid (Cl): ≤ 0.05 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0.01 %
As (Arsen): ≤ 0.03 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Cu (Kupfer): ≤ 0.002 %
Fe (Eisen): ≤ 0.003 %
K (Kalium): ≤ 0.002 %
Na (Natrium): ≤ 0.002 %
Pb (Blei): ≤ 0.025 %
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable