1.07605
D(-)-Ribose
for biochemistry
Synonym(e):
D(-)-Ribose
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
pH-Wert
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
90-95 °C
Dichte
0.80 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
480 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O1C(C(C(C1CO)O)O)O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-9H,1H2
InChIKey
HMFHBZSHGGEWLO-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Spez. Drehung (α 20/D; 2 %; Wasser): -21.0 - -18.5 °
DC-Prüfung: entspricht
Wasser: ≤ 0.5 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.001 %
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable