Merck
1.07500
Millipore
Rambach-Agar
for Salmonella spp.
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
Form
powder (dehydrated (DCM))
Qualitätsniveau
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Salmonella spp.
Allgemeine Beschreibung
zur Identifizierung von Salmonella
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit)opakAussehen (Farbe)pinkpH-Wert (25 °C)7,1–7,5Wiederfindung auf Testmedium (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))≥ 30 %Wiederfindung auf Testmedium (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030))≥ 30 %Wiederfindung auf Testmedium (Salmonella 3002)≥ 30 %Wiederfindung auf Testmedium (Salmonella 3011)≥ 30 %Koloniefarbe (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))rotKoloniefarbe (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030))rotKoloniefarbe (Salmonella 3002)rotKoloniefarbe (Salmonella 3011)rotKoloniefarbe (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))blaugrünKoloniefarbe (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097))blaugrünKoloniefarbe (Proteus mirabilis ATCC 14153)gelblichWachstum (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))keinesWachstum (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001))keinesInkubation: 24 h; 35 °C; aerob.
Rechtliche Hinweise
Rambach is a trademark of Balel S.A.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
212.0 °F
Flammpunkt (°C)
100 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
Protokolle
Specifies a horizontal method for the detection of Salmonella spp. in the food production chain.