Alle Fotos(1)
Key Documents
1.07227
Supelco
Phenolphthalein solution
1% in ethanol, indicator pH 8.2 - 9.8
About This Item
UNSPSC-Code:
12171502
NACRES:
NA.21
product name
Phenolphthaleinlösung 1 % in Ethanol, indicator pH 8.2 - 9.8
Agentur
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
425 °C
Übergangstemp.
flash point 23 °C
Dichte
0.89 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Hinweis zur Analyse
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
73.4 °F
Flammpunkt (°C)
23 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1