Merck
1.07177
Supelco
n-Pentan
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Pentan
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.15
Beilstein:
969132
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
203-692-4
NACRES:
NB.21
bp:
35-36 °C (lit.)
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.48 (vs air)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
500 °F
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
~8.3 %
dilution
(for analytical testing)
Verunreinigungen
≤0.000002% B (Boron)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water
Abdampfrückstand
≤0.001%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−130 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -48 °C (refers to pure substance)
Löslichkeit
0.4 g/L
Dichte
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
EMSURE Lösungsmittel eignen sich für viele klassische Laboranwendungen und werden häufig in regulierten und höchst anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfangreichsten Produktspezifikationen. Wir erklären, dass unsere EMSURE Produkte den Vorgaben der ACS, des Abschnitts „Reagenzien“ des Europäischen Arzneibuchs (Reag. Ph Eur) sowie den ISO-Normen entsprechen.
Anwendung
  • Katalytisches Cracken zu leichten Olefinen: n-Pentan wird häufig in Studien verwendet, die sich mit katalytischen Crackverfahren befassen. Jüngste Forschungsarbeiten haben die Verwendung von Nichtgerüst-Aluminium in ZSM-5-Zeolithen untersucht, um die Produktion von leichten Olefinen aus n-Pentan zu verbessern. Diese Anwendung ist von entscheidender Bedeutung für die Verbesserung der Effizienz von katalytischen Prozessen und die Herstellung wertvoller petrochemischer Rohstoffe (He et al., Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2022).
Verlinkung
Discover EMSURE - to be more than sure!
Sonstige Hinweise
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F
Flammpunkt (°C)
-40 °C