Wichtige Dokumente
1.06762
Supelco
Ninhydrin
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Ninhydrin, 2,2-Dihydroxyhydrinden-1,3-dion, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, Indantrionhydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
207-618-1
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Form
solid
Wirksamkeit
600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
4.6-5.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
250-258 °C (decomposition)
Schüttdichte
680 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
OC1(C(=O)c2c(cccc2)C1=O)O
InChI
1S/C9H6O4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7,12)13/h1-4,12-13H
InChIKey
FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Development of aminolyzed polylactic acid-based porous films for pH-responsive sustained drug delivery devices: Diese Forschung beleuchtet die Verwendung von Ninhydrin bei der Entwicklung fortschrittlicher Wirkstoffabgabesysteme, insbesondere bei pH-reaktiven Anwendungen zur kontrollierten Freisetzung, und betont seine Bedeutung für pharmazeutische Innovationen (Rafique et al., 2024).
  • Crystal structure and solution scattering of Geobacillus stearothermophilus S9 peptidase reveal structural adaptations for carboxypeptidase activity: Ninhydrin wird in dieser Studie verwendet, um die enzymatischen Mechanismen und strukturellen Anpassungen von Proteinen zu verstehen, was einen wesentlichen Beitrag zur biochemischen Forschung und Enzymtherapie leistet (Chandravanshi et al., 2024).
  • TiO(2)/Ag-based photodeposited catalyst boosted electrochemiluminescence of ninhydrin-hydrogen peroxide system for ultrasensitive sensing of copper (II): Demonstriert die Anwendung von Ninhydrin in der Umweltüberwachung, insbesondere beim Nachweis von Metallionen, und zeigt sein Potenzial in den Umweltwissenschaften und der analytischen Chemie (Xiong et al., 2024).
  • Synthesis of aminolyzed gelatin-mediated chitosan as pH-responsive drug-carrying porous scaffolds: Unterstreicht die Verwendung von Ninhydrin in der biomedizinischen Technik, insbesondere bei der Erzeugung biokompatibler Gerüste für die Gewebetechnik und regenerative Medizin (Sarwar et al., 2024).
  • Periodic and non-periodic DFT studies of an organic semiconductor material: Structural, electronic, optical, and vibrational properties of ninhydrin: In dieser Studie werden die grundlegenden Eigenschaften von Ninhydrin als organischer Halbleiter untersucht, was zum Verständnis seiner elektronischen und strukturellen Eigenschaften beiträgt, die für die Entwicklung neuer Halbleitermaterialien entscheidend sind (Benaissa et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen: Weißes bis gelbes oder bräunlich weißes kristallines Pulver oder Kristalle.
Löslichkeit (10  g/l, Wasser): entspricht
Schmelzpunkt: etwa 250 °C
Eignung für die Aminosäurenanalyse: entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable