Merck
1.06391
Supelco
Natriumcarbonat-Decahydrat
for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Natriumcarbonat-Decahydrat, Soda, Natriumcarbonat-Decahydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CNa2O3 · 10H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
207-838-8
NACRES:
NA.21
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
99-102% (acidimetric)
Form
solid
Wirksamkeit
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
Konzentration
36.7-40.0% (Na2CO3 basis, acidimetric)
pH-Wert
11-12 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
33 °C (Elimination of water of crystallisation)
Löslichkeit
210 g/L
Dichte
1.44 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
700‑900 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate, silicate (as SiO2): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0002%
N: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/CH2O3.2Na.10H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;10*1H2/q;2*+1;;;;;;;;;;/p-2
InChIKey
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Hinweis zur Analyse
Assay (acidimetrisch, Na₂CO₃): 36,7–40,0 %
Gehalt (acidimetrisch): 99,0–102,0 %
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
Alkalihydroxide und Alkalihydrogencarbonate: entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,003 %
Phosphat und Silikat (als SiO₂): ≤ 0,002 %
Gesamtschwefel (als SO₄): ≤ 0,003 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,0005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0,0005 %
As (Arsen): ≤ 0,0002 %
Ca (Calcium): ≤ 0,002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0002 %
K (Kalium): ≤ 0,005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,0002 %
Entspricht ISO, Reag. Ph. Eur.
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable