Wichtige Dokumente
1.05873
Supelco
Magnesiumperchlorat-Hydrat
[about 83% Mg(ClO₄)₂], desiccant, about 1-4 mm
Synonym(e):
Magnesiumperchlorat-Hydrat
About This Item
Lineare Formel:
Mg(ClO4)2 · x H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.21 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41123003
EG-Index-Nummer:
233-108-3
NACRES:
NB.51
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Form
solid
pH-Wert
8.2 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Löslichkeit
500 g/L
Dichte
2.60 g/cm3 at 25 °C (anhydrous substance)
Schüttdichte
600‑800 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Mg+2].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-].O
InChI
1S/2ClHO4.Mg.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
InChIKey
KKFFNQXCJMNXHI-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
  • Errors in measurements of CO2 with the use of drying agents: Diese Studie untersucht die Fehler, die in CO2-Messverfahren unter Verwendung von Magnesiumperchlorat als Trocknungsmittel auftraten, was für die Verbesserung der Analysemethoden in Umwelt- und Laborumgebungen entscheidend ist (Elia et al., 1986).
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable