Merck
1.05683
SAFC
tri-Lithiumcitrat-Tetrahydrat
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
tri-Lithiumcitrat-Tetrahydrat, Trilithiumcitrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5Li3O7 · 4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
213-045-8
Agentur
BP
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
solid
pH-Wert
8.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
105 °C
Schüttdichte
420 kg/m3
Anwendung(en)
pharmaceutical
solid formulation
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Li+].[Li+].[Li+].[O-]C(=O)C(O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O.O.O
InChI
1S/C6H8O7.3Li.4H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;4*1H2/q;3*+1;;;;/p-3
InChIKey
HXGWMCJZLNWEBC-UHFFFAOYSA-K
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
1.05683 hat keine REACH-Registrierung, weil die Anwendung in Arzneimitteln für die Human- oder Veterinärmedizin bzw. in Nahrungs- und Futtermitteln die einzige unterstützte Anwendung gemäß Artikel 2 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ist.
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable