1.05272
Antibiotic agar no. 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
AOAC®
EP
USP
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA
Sterilität
non-sterile
Form
powder (dehydrated (DCM))
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbiological culture: suitable
pH-Wert
8.2-8.4 (25 °C in H2O)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Micrococcus spp.
bacteria
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 6.3 - 6.7
Erstarrungsverhalten (2 Std., 40 °C): flüssig
Wachstum (Kocuria rhizophila ATCC 9341): gut bis sehr gut
Hemmhofdurchmesser/Cephalotin 30 µg (Kocuria rhizophila ATCC 9341):
Hemmhofdurchmesser/Chloramphenicol 30 µg (Kocuria rhizophila ATCC 9341):
Hemmhofdurchmesser/Penicillin G 0.01 (Kocuria rhizophila ATCC 9341):
Hemhofdurchmesser/Penicillin G 10 U/IE (Kocuria rhizophila ATCC 9341):
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)): gut bis sehr gut
Hemmhofdurchmesser/Cephalotin 30 µg (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)):
Hemmhofdurchmesser/Chloramphenicol 30 µg (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)):
Hemmhofdurchmesser/Penicillin G 0.01 (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)):
Hemhofdurchmesser/Penicillin G 10 U/IE (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)):
Wachstum (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): gut bis sehr gut
Wachstum (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)): gut bis sehr gut
Wachstum (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): gut bis sehr gut
Bebrütung: 24 Std.; 35 °C; aerob
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3