Merck
1.05234
Sigma-Aldrich
Alcianblau 8 GX (C.I.74240)
for microscopy Certistain®
Synonym(e):
Alcianblau 8 GX (C.I.74240)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C56H68Cl4CuN16S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1298.86
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116130
EG-Index-Nummer:
251-705-7
Qualitätsniveau
Form
powder
Löslichkeit
8 g/L
εmax
700-1300 at 675-680 nm in DMSO at 0.005 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Der trockene Farbstoff Alcianblau 8 GX (C.I. 74240) für die Mikroskopie Certistain® wird für die Herstellung einer Färbungslösung verwendet, die für […] verwendet werden kann. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden. die Identifizierung von sauren Mucosubstanzen in histologischen Gewebeschnitten, auch in Kombination mit der PAS-Reaktion. Als Certistain®-Farbstoff wird er nach höchsten Standards und strengen Spezifikationen einer chemischen Qualitätsprüfung unterzogen. Als CE-registriertes IVD-Produkt kann das Produkt problemlos in der Diagnostik und bei Laborakkreditierungen verwendet werden. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Rechtliche Hinweise
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable