Alle Fotos(1)
Key Documents
1.05217
Supelco
Kupfer-di-ammonium-Titriplex®-Lösung
Cu(NH₄)₂-EDTA 0.1 mol/l
Synonym(e):
Cooper-Diammonium-EDTA-Lösung; Cooper-Diammonium-Ethylendiamintetraessigsäure-Lösung
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Acid-base reactions
reaction type: Complexometric reactions
Konzentration
0.1 M
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
9.7-10.3 ( in H2O)
Dichte
1.02 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Hinweis zur Analyse
Assay (Cu): 0,098–0,102 mol/l
pH-Wert: 9,7–10,3
Freies EDTA: entspricht
Freier Kupfer: entspricht
Rechtliche Hinweise
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)