1.04242
Fuchsin (C.I. 42510)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye, ≥80% spectrophotometric assay
pH-Wert
5-6 (25 °C, 1 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
235 °C (decomposition)
Löslichkeit
4 g/L
Schüttdichte
500 kg/m3
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C20H19N3.ClH/c1-13-12-16(6-11-19(13)23)20(14-2-7-17(21)8-3-14)15-4-9-18(22)10-5-15;/h2-12,23H,21-22H2,1H3;1H
InChIKey
AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3