1.04187
Amido black 10 B (C.I.20470)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Zusammensetzung
Dye, ≥80% spectrophotometric assay
pH-Wert
9 (25 °C, 10 g/L in H2O)
Löslichkeit
10 g/L
Schüttdichte
670 kg/m3
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C22H16N6O9S2.2Na/c23-19-18-12(11-17(39(35,36)37)21(22(18)29)27-24-13-4-2-1-3-5-13)10-16(38(32,33)34)20(19)26-25-14-6-8-15(9-7-14)28(30)31;;/h1-11,24H,23H2,(H,32,33,34)(H,35,36,37);;/q;2*+1/p-2/b26-25?,27-21+;;
InChIKey
HKBVRFLHNUEVRO-DWTBGCDMSA-L
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Identity
- sodium:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (water): 617 - 620 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; water): 750 - 960
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 10 %
Suitability for electrophoresis: passes test
Suitability as redox indicator: passes test
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable