Alle Fotos(1)
Key Documents
1.03935
Supelco
Iron(III) phosphate
for analysis calcined (max. 0.001% SO₄) EMSURE®
Synonym(e):
Iron(III) phosphate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
FeO4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.82
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
233-149-7
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Form
solid
Zusammensetzung
Fe, ≥33% iodometric
PO4, ≤68% gravimetric
Verlust
≤0.1% loss on ignition, 700 °C
Dichte
2.87 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
900 kg/m3
Anionenspuren
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.001%
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/Fe.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
InChIKey
WBJZTOZJJYAKHQ-UHFFFAOYSA-K
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch, Fe): ≥ 33 %
Gehalt (gravimetrisch, PO₄): ≤ 68 %
Gesamtschwefel (als SO₄): ≤ 0.001 %
Glühverlust (700 °C): ≤ 0.1 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable