1.03037
2,6-Dichlorchinon-4-chlorimid
GR for analysis reagent for Vitamin B₆ Reag. Ph Eur
Synonym(e):
2,6-Dichlorchinon-4-chlorimid
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
reag. Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
65-67 °C
Schüttdichte
800 kg/m3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClN=C1C=C(C(=O)C(=C1)Cl)Cl
InChI
1S/C6H2Cl3NO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
InChIKey
YHUMTHWQGWPJOQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Utilizing experimental design and desirability function in optimizing RP-HPLC method: Es wird die Optimierung analytischer Methoden unter Verwendung von 30%iger Essigsäure erläutert, wodurch der Nachweis und die Analyse pharmazeutischer Verbindungen verbessert werden (Mozayad et al., 2024).
- Combined application of bacteriophages with a competitive exclusion culture and carvacrol with organic acids can reduce Campylobacter in primary broiler production: Veranschaulicht die Rolle von 30%iger Essigsäure in landwirtschaftlichen Anwendungen mit Biokontrolle, wodurch die Krankheitserregerlast bei Geflügel reduziert wird (Peh et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (312 nm; 0,001 %; 1 cm; Ethanol): ≥ 800
Schmelzpunkt: 65–68
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable