Wichtige Dokumente
1.02924
Sigma-Aldrich
DAB-buffer tablets
suitable for immunohistochemistry
Synonym(e):
3,3-Diamino benzidine
About This Item
UNSPSC-Code:
41116124
NACRES:
NA.21
Form
tablet
Qualitätsniveau
IVD
for in vitro diagnostic use
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
Farbe
beige
pH-Wert
6.6 (25 °C, 25 g/L in H2O)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
DAB-buffer tablets for immunohistochemistry, 3,3′-Diaminobenzidine (DAB), is a peroxidase substrate producing a brown colored product that is insoluble in alcohol. The Peroxidase chromogen is used for the visualisation of antigenic structures in cryostat and paraffin sections in immunohistochemistry, and should be used at non-aqueous specimen.
The package is sufficient for 50 applications. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Hinweis zur Analyse
Eignung für die Mikroskopie: entspricht
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)